Merck
917567
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PEN with Pt layer
60% transparency, size 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
Synonim(y):
ITO coated polyethylene naphthalate with Pt layer, ITO-PEN with Pt layer (60% transparency), PECF-CAT03
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
Catalyst material: Pt/Ti alloy
Substrate: polyethylene naphthalate (PEN) film 125 micron thick (one side coated)
Postać
solid
opór arkusza
5 Ω/sq
rozmiar
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
Zastosowanie
This product is a one-side coated, flexible, transparent, ready-to-use, low sheet resistance, ITO coated PEN polymer film. Pt catalyste was sputtered onto the coated side with 60% final transmittance.
This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells, sensors and dye-sensitized solar cells.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)