Merck
917060
Sigma-Aldrich
1 M Biphenyl in DME
a precursor solution to prepare the prelithiation/presodiation reagent for disordered carbon, SiO, Sn, Sb, P, and S electrodes
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
1 M
Zastosowanie
battery manufacturing
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c2(ccccc2)c1ccccc1
Powiązane kategorie
Zastosowanie
This product is biphenyl (Bp) solution in anhydrous DME (1 mol/L) is a precursor reagent that could be easily handled to prepare prelithiation or presodiation reagent. By direct reaction of Li metal, it forms a strong reducing reagent of Li-Bp. The resulting Li-Bp/DME reagent is applicable to prelithiate most of the active materials for Li ion batteries, such as Sn, Sb, P, S, SiO and other metal oxide. On the other hand, a presodiation reagent can be prepared by reacting Bp/DME solution with Na metal. Na-Bp/DME reagent can be used to presodiate hard carbon, a promising anode material in Na ion batteries.
Uwaga dotycząca przygotowania
Suggested Directions for use:
  • Step 1 Preparation of Prelithiation/presodiation reagent
Before use of Li metal, scrub the lithium surface to remove oxide and nitride layers.
To prepare 1 M Li-Bp/DME reagent, > 0.07 g of Li metal is added into every 10 ml of 1 M BP/DME solution.
To prepare 1 M Na-Bp/DME reagent, > 0.23 g of Na metal is added into every 10 ml of 1 M BP/DME solution.
  • Step 2 Prelithiation/presodiation of electrodes
For a 1 cm diameter electrode with 1-3 mg acitve material per cm2, soak (10-60 min, times will vary with material) the electrode in ∼0.5-1 mL of prelithiation/presodiation reagent. Discard the solution and then wash the electrode twice with DME. Longer prelithiation/presodiation time may cause electrode structure deformation, leading to a decreased discharge/charge capacity.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High performance lithium-ion and lithium?sulfur batteries using prelithiated phosphorus/carbon composite anode.
Wang G, et al.
Energy Storage Materials, 24, 147-152 (2020)
High performance lithium-ion and lithium−sulfur batteries using prelithiated phosphorus/carbon composite anode..
Wang F, et al.
Energy Storage Materials, 24, 147-152 (2020)