Kluczowe dokumenty
915947
N-Acetyl-α-D-glucosamine-13C6, 15N 1-phosphate, disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C2H1415NNa2O9P
Masa cząsteczkowa:
352.10
Kod UNSPSC:
12142200
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P(O[13C@H]1[13C@@H]([15NH]C(C)=O)[13C@H](O)[13CH](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1)(O[Na])O[Na]
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)