Kluczowe dokumenty
915009
Poly(L-lactide) dimethacrylate
average Mn 5,000
Synonim(y):
Dimetakrylan PLA, Dimetakrylan PLLA, PLA-dimetakrylan
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2)nC12H18O5
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
kolor
off-white to beige
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Poli(L-laktyd) jest biodegradowalnym i biokompatybilnym polimerem. Jest szeroko stosowany w inżynierii tkankowej i badaniach nad dostarczaniem leków. Dimetakrylan poli(L-laktydu) jest funkcjonalizowany fotoreaktywnymi grupami końcowymi, co pozwala na jego zastosowanie w reakcjach sieciowania.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Properties and medical applications of polylactic acid:A review
Express Polymer Letters, 9, 435-455 (2015)
Kai Niu et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 930-930 (2018-08-30)
A stable doxorubicin (DOX)-loaded stereocomplex micelle drug delivery system was developed via the stereocomplex interaction between enantiomeric 4-armed poly(ethylene glycol)-poly(D-lactide) and poly(ethylene glycol)-poly(L-lactide) to realize control drug release and improve tumor cell uptake for efficient cervical carcinoma therapy. All these