Kluczowe dokumenty
914851
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
Synonim(y):
Cząsteczki litowo-jonowe sfunkcjonalizowane krzemionką, Elektrolity akumulatorowe, Nanosalt
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
stężenie
20 % (w/w) in ethanol
wielkość cząstki
400 nm
wielkość porów
non-porous
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monodyspersyjne nieporowate nanocząstki krzemionki z funkcjonalizacją jonami litu zostały wykorzystane w elektrolitach i nanosaltach. Oferujemy wysoce monodyspersyjne nieporowate cząstki krzemionki z tertbutlenkiem litu o rozmiarach od 200 nm do 600 nm.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52(24), 7083-7090 (2007)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)