Merck
928917
Sigma-Aldrich
[CF3]8-DPPF
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H20F24FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1098.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
154-155 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C[Fe]C.FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)c3cccc3)=C1)(F)F.FC(C4=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5)c6cccc6)=C4)(F)F
Zastosowanie
[CF3]8-DPPF jest ligandem fosfiny ferrocenylowej stosowanym w łagodnej reakcji krzyżowego sprzęgania C-N katalizowanej Ni.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard Y Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(9), 4500-4507 (2020-02-11)
Palladium-catalyzed amination reactions using soluble organic bases have provided a solution to the many issues associated with heterogeneous reaction conditions. Still, homogeneous C-N cross-coupling approaches cannot yet employ bases as weak and economical as trialkylamines. Furthermore, organic base-mediated methods have