914150
Silica dioxide- sorbent milled nanofiber
Synonim(y):
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
Formularz
nanofiber
Poziom jakości
rozmiar włókna
300-800 nm , structure: amorphous
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Silica dioxide- sorbent nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)