Kluczowe dokumenty
913944
Sigma-Aldrich
Silica dioxide-electrospun milled nanofibers
Synonim(y):
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
nanofiber
Poziom jakości
Śr. włókna × dł.
100-300 nm × 2-10 μm , Structure: random fiber mesh
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Silica dioxide electrospun milled nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)