Merck
914037
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-bromophenyl) silane
≥96%
Synonim(y):
1,1′,1′′,1′′′-silanotetraylotetrakis[4-bromobenzen], SiTPBr4, Tetra(4-bromofenylo)silan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16Br4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
652.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96%
Formularz
powder
kolor
white
ciąg SMILES
[Si](c4ccc(cc4)Br)(c3ccc(cc3)Br)(c2ccc(cc2)Br)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C24H16Br4Si/c25-17-1-9-21(10-2-17)29(22-11-3-18(26)4-12-22,23-13-5-19(27)6-14-23)24-15-7-20(28)8-16-24/h1-16H
Klucz InChI
VHVUXJWGYUSRIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrakis(bromofenylo)silan jest półproduktem dla powstających materiałów do transportu dziur opartych na rdzeniu krzemowym. Wykazano, że materiały zawierające ten rdzeń konkurują ze SpiroMeOTAD pod względem wydajności i stabilności w perowskitowych ogniwach słonecznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p−i−n perovskite solar cells
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-404 (2018)