Kluczowe dokumenty
913529
Birch O-PC™ C0102
≥97%, New Iridium
Synonim(y):
2-(2-Ethylhexyl)-6,8,11-triphenyl-1H-peryleno[1,12-efg]isoindole-1,3(2H)-dione, BPI-Ph
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H39NO2
Masa cząsteczkowa:
685.85
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
Próba
≥97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Zastosowanie
11933 C0102 to organiczny fotokatalizator opracowany w laboratorium Miyake do fotokatalitycznej redukcji Bircha napędzanej światłem widzialnym. Charakterystyczny wysoki potencjał redoks w stanie wzbudzonym tego pierwszego w swoim rodzaju katalizatora redukuje benzen i inne areny do produkcji funkcjonalnie użytecznych 1,4-cykloheksadienów. Ten organiczny fotokatalizator uzyskuje dostęp zarówno do klasycznej, jak i nieklasycznej reaktywności redukcyjnej Bircha, a także wykazuje wodoroodchlorowanie związków aromatycznych. Stosując łagodne warunki laboratoryjne, to fotokatalityczne podejście eliminuje wyzwania związane z tradycyjną redukcją Bircha, takie jak stosowanie metali alkalicznych w ciekłym amoniaku.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z New Iridium LLC. W przypadku zamówień powyżej 25 g prosimy o kontakt z New Iridium pod adresem chern@newiridium.com lub na stronie https://www.newiridium.com.
Birch O-PC is a trademark of New Iridium Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
913529-100MG | 4061842115907 |