Merck
913022
Sigma-Aldrich
2-((4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)oxy)ethan-1-amine
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy namierzającej jądro komórkowe, Znacznik boronianu benzylu, Znacznik jądrowy estru pinakolu kwasu bromoetyloboronowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24BNO3
Masa cząsteczkowa:
277.17
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ten znacznik z boronianem benzylu jest syntetycznym środkiem do subkomórkowego kierowania ładunku do jądra. Ukierunkowanie wewnątrzkomórkowe może być ważne dla zrozumienia lokalizacji metabolitów, białek lub sond chemicznych lub w celu zwiększenia skuteczności terapeutycznej poprzez skoncentrowanie leku w miejscu jego działania i zmniejszenie efektów poza celem. Lokalizacja specyficzna dla jądra jest zwykle osiągana przy użyciu sygnałów lokalizacji peptydów i/lub opiera się na biernej dyfuzji. Niedawno wykazano jednak, że celowanie jądrowe można osiągnąć za pomocą małocząsteczkowego motywu kwasu benzyloboronowego poprzez synergistyczne procesy transportu aktywnego i pasywnego. Tang i wsp. przedstawili przykłady wykorzystania tego znacznika do dostarczania białek do jądra poprzez szlak importyny α/β, w tym białek fluorescencyjnych, rybonukleazy A (RNazy A) i chymotrypsyny. Koniugacja tego bloku konstrukcyjnego ukierunkowanego na jądro z innymi białkami lub małymi cząsteczkami ułatwi lokalizację jądrową w różnych eksperymentach biologii chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(25), 8547-8551 (2017-06-10)
Active intracellular transport is a central mechanism in cell biology, directed by a limited set of naturally occurring signaling peptides. Here, we report the first nonpeptide moiety that recruits intracellular transport machinery for nuclear targeting. Proteins synthetically modified with a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
913022-100MG4061841592464