Kluczowe dokumenty
912395
NaBHT
Synonim(y):
Butylowany hydroksytoluen sodu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]c1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O.Na/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7;/h8-9,16H,1-7H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AOIQNBCUUALSSZ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)