Merck
910414
Sigma-Aldrich
1,10-Decanediol dimethacrylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
zawiera
<300 ppm HQ as stabilizer
kolor
colorless
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
Klucz InChI
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,10-Decanediol dimethacrylate is a crosslinker with hydrophobic spacer.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)