Merck
908266
Sigma-Aldrich
20α-Dihydroprogesterone-2,3,4,20,24-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C1613C5H32O2
Masa cząsteczkowa:
321.44
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C@@H]([13CH3])C1CCC2C3C([C@](C[13CH2]4)(C)C(CC3)=[13CH][13C]4=O)CC[C@@]21C
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)