Kluczowe dokumenty
906646
Sigma-Aldrich
TLAM-Iδ1MεTγ-13CH3 Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
metody
bio NMR: suitable
Poziom jakości
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zestaw TLAM- Iδ1MεTγ-13CH3 zawiera prekursoryizotopomerów 13CH3i zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia znakowanych izotopowo białek.
Zastosowanie
Do wykrywania nOes dalekiego zasięgu lub do badania NMR dużych białek
Zestaw TLAM- Iδ1MεTγ-13CH3 jest zoptymalizowany pod kątem regio-specyficznego znakowania reszt izoleucyny, metioniny i treoniny izotopomerem 13CH3. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Jest używany do filtrowania międzycząsteczkowych NOE w supramolekularnych zespołach i bardziej precyzyjnych informacji strukturalnych o strukturze homo-oligomerycznego białka.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jose Luis Ortega-Roldan et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1764, 73-85 (2018-04-02)
In this chapter, we describe how NMR chemical shift titrations can be used to study the interaction between two proteins with emphasis on mapping the interface of the complex and determining the binding affinity from a quantitative analysis of the
Stereospecific isotopic labeling of methyl groups for NMR spectroscopic studies of high-molecular-weight proteins.
Pierre Gans et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(11), 1958-1962 (2010-02-17)
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.