Merck
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Poziom jakości
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zestaw iPE-Quickjest przeznaczony do zaawansowanego potwierdzania ekspresji białka docelowego przy użyciu ekstraktu E. Coli przed użyciem zestawu iPE(nr prod. 905089).
Opakowanie
Aby uzyskać informacje na temat cen i dostępności, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • Control DNA (pUC-CAT)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
767824-1KT4061826724958