Kluczowe dokumenty
906034
Sigma-Aldrich
Ammonium pentaborate octahydrate
Synonim(y):
Oktahydrat tlenku boru amonu
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)B5O8 · 8H2O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥99.0% (with H2SO4, titration)
Formularz
powder
InChI
1S/B.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/p+1
Klucz InChI
CUSUZJNFWWWYIV-UHFFFAOYSA-O
Zastosowanie
Pentaboran amonu jest solą alkaliczną wykorzystywaną do tworzenia cienkich warstw poprzez tworzenie warstwy tlenku, która może hamować korozję metali. Znajduje zastosowanie w przygotowywaniu kondensatorów elektrolitycznych, jako rozpuszczalnik tlenków metali, jako dodatek zmniejszający palność, w syntezie cząstek ZnO domieszkowanych azotem oraz w obróbce nanomateriałów węglowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Photo Catalytic Studies of Nitrogen-Doped ZnO Particles
J. Jones, P. Nandakumar
Electrochemical Society Transactions, 33, 31-31 (2011)
Impedance and Corrosion Resistance Characteristics of Reanodized Anodic Alumina Film on AA 5052
N. Verma, et al.
Der Pharma Chemica, 10, 4-4 (2018)
Improving the thermal stability of carbon nanotubes and their field emission characteristics by adding boron and phosphorus compounds
O. Floweri, et al.
Carbon, 139-139 (2018)
Fabrication of precision integrated capacitors
J. Jiang, P. Kohl
Thin Solid Films, 634-634 (2017)
Hongqi Sun et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(85), 9914-9916 (2013-08-16)
Nitrogen (5.61 at%) doped reduced graphene oxide synthesized via a facile method was demonstrated as a superior metal-free catalyst for activation of peroxymonosulfate. Codoping with boron would further enhance the catalytic activity and the stability, providing a promising green material