Merck
905968
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
10 nm diameter, Cy3 and streptavidin functionalized, powder
Synonim(y):
Fluorescencyjnie znakowane nanocząstki złota, Nanocząstki złota znakowane barwnikiem, Nanorody złota znakowane Cy3, Złote nanopręty znakowane Cy3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
Formularz
nanorod
powder
średnica
10 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ze względu na efekty kwantowe zależne od rozmiaru i kształtu, nanocząstki złota wykazują unikalne właściwości absorpcji, rozpraszania, fluorescencji i fototermii rezonansu plazmonów powierzchniowych, co czyni je odpowiednimi do zastosowań w katalizie, wykrywaniu chemicznym, biosensingu, obrazowaniu komórkowym i bioobrazowaniu, dostarczaniu leków i genów oraz terapii fototermicznej. Wykazano, że fluorescencyjne znakowanie nanocząstek złota powoduje wzmocnienie emisji fluoroforów. Sprawia to, że nanocząstki złota znakowane fluorescencyjnie są dwufunkcyjną nanoprobą do dostarczania leków i bioobrazowania.
Informacje prawne
Produkt firmy Nanopartz Inc
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorescently Labeled Gold Nanoparticles with Minimal Fluorescence Quenching
Lu Y,et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 17446-17446 (2010)
Fluorescently Labeled Gold Nanoparticles with Minimal Fluorescence Quenching.
Lu Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 17446-17446 (2010)
Nuri Oh et al.
ACS nano, 8(6), 6232-6241 (2014-05-20)
Significant quantities of synthetic nanoparticles circulating in the body are cleared and retained for long periods of time in the resident macrophages of the mononuclear phagocytic system (MPS), increasing the likelihood of nanoparticle-mediated chronic toxicity. To date, there has been
Xiaohua Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(6), 2115-2120 (2006-02-09)
Due to strong electric fields at the surface, the absorption and scattering of electromagnetic radiation by noble metal nanoparticles are strongly enhanced. These unique properties provide the potential of designing novel optically active reagents for simultaneous molecular imaging and photothermal
Gold nanoparticles in chemical and biological sensing.
Krishnendu Saha et al.
Chemical reviews, 112(5), 2739-2779 (2012-02-03)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
905968-1.75MG4054839933769