Kluczowe dokumenty
902101
Sigma-Aldrich
Pyromellitic dianhydride glycerol dimethacrylate
mixture of isomers, contains 1000-4000 ppm BHT as inhibitor
Synonim(y):
PMGDM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H34O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
674.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
31201601
NACRES:
NA.23
opis
Identity: Conforms to structure
Formularz
liquid
zawiera
1000-4000 ppm BHT as inhibitor
kolor
yellow to light tan
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Dimetakrylan glicerolu dibezwodnika piromelitowego (PMGDM) jest monomerem adhezyjnym syntetyzowanym z dibezwodnika piromelitowego i dimetakrylanu glicerolu. Jako mieszanina izomerów para- i meta, PMGDM ma kilka zalet w porównaniu z bardziej tradycyjnymi monomerami adhezyjnymi. PMGDM może być nakładany w grubszych warstwach, a dodatki i / lub dodatkowe inicjatory poprawiające utwardzanie można łatwo włączyć.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
153.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
67.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Venz et al.
Journal of dental research, 72(3), 582-586 (1993-03-01)
PMGDM, a PMDM-type adhesive monomer, was synthesized from pyromellitic dianhydride and glycerol dimethacrylate. Only the para isomer of PMDM, a solid, is used in dental adhesives. The adhesive monomer PMGDM is a liquid and consists of a mixture of para-