Kluczowe dokumenty
901564
N-Acetyl-1-13C-L-aspartic acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H9NO5
Masa cząsteczkowa:
176.13
Kod UNSPSC:
12352106
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
Zastosowanie
peptide synthesis
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC(C[C@H](N[13C](C)=O)C(O)=O)=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)