Merck
900910
L-Valine-13C,d5 (2,3,4,4,4-d5, pro-S-methyl-13C)
≥97 atom % 13C, ≥90 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4D5H6NO2
Masa cząsteczkowa:
123.17
Kod UNSPSC:
12352209
czystość izotopowa
≥97 atom % 13C
≥90 atom % D
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solid
czystość optyczna
≥98% (at α-carbon)
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+6
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)