Merck
759139
Sigma-Aldrich
β-N-Methyl-d3-amino-DL-alanine-15N2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
BMAA-15N2,d3
About This Item
Wzór liniowy:
C(D)315NHCH2CH(15NH2)COOH
Masa cząsteczkowa:
123.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
OC(C([15NH2])C[15N]([H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H10N2O2/c1-6-2-3(5)4(7)8/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,5+1,6+1
Klucz InChI
UJVHVMNGOZXSOZ-OISARLQDSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product is a Neurotoxin
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Przestroga
Neurotoxin
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)