Key Documents
900893
L-Homopropargylglycine hydrochloride
Synonim(y):
HPG
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder or crystals
dostępność
available only in USA
mp
162 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(O[H])[C@@](C([H])([H])C([H])([H])C#C[H])([H])N([H])[H].Cl[H]
InChI
1S/C6H9NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
SCGJGNWMYSYORS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3