Merck
900843
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
reagent grade, ≥99 atom % D
Synonim(y):
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.05
Beilstein:
1730948
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
klasa czystości
reagent grade
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
gęstość
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)