Merck
793345
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99 atom % D, contains 2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D), 2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Synonim(y):
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.05
Beilstein:
1730948
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Formularz
liquid
zawiera
2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D)
2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
gęstość
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)