Merck
900732
p-Xylene-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
1,4-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CD3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
111.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4944 (lit.)
bp
135.4 °C (lit.)
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
URLKBWYHVLBVBO-WFGJKAKNSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)