Merck
900657
Sigma-Aldrich
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)
2k-5k
Synonim(y):
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA
About This Item
Wzór liniowy:
HO[CH(CH3)COO]m[CH2CH2O]nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
powder or chunks
masa cząsteczkowa
PDLLA average Mn ~5,000
PEG average Mn ~2,000
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Biokompatybilny, amfifilowy kopolimer blokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku poli(D,L-laktydu) (PLA). Materiały te zostały wykorzystane w formulacjach o kontrolowanym uwalnianiu i nanocząsteczkach do enkapsulacji i dostarczania leków. Dobrze zdefiniowane materiały o różnych właściwościach można przygotować, kontrolując względną długość każdego bloku polimeru. Terminacja hydroksylowa pozwala na łatwą dalszą modyfikację chemiczną tych materiałów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan Zhang et al.
Pharmaceutical research, 28(5), 1167-1178 (2011-02-23)
Somatostatin analogue octreotide (OCT)-modified PEG-b-PLA micelles were constructed to bind to somatostatin receptors (SSTRs) overexpressed on tumor cells for enhanced intracellular drug delivery and improved therapeutic efficacy for malignant tumors. Copolymers conjugated with octreotide (OCT-PEG₆₀₀₀-b-PLA₅₀₀₀) were synthesized. The fluorescent probe
Yiguang Wang et al.
Pharmaceutical research, 27(9), 1861-1868 (2010-06-19)
To develop an efficient tumor vasculature-targeted polymeric micelle delivery system for combretastatin A4 (CA4), a novel antivascular agent. CA4-loaded micelles were prepared from poly (ethylene glycol)-b-poly (d, l-lactide) copolymers. RGD peptides that target integrins alphavbeta3 and alphavbeta5, markers of angiogenic
Ho-Chul Shin et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 140(3), 294-300 (2009-05-05)
Current clinical and preclinical anticancer formulations are limited by their use of toxic excipients and stability issues upon combining different drug formulations. We have found that poly(ethylene glycol)-block-poly(d,l lactic acid) (PEG-b-PLA) micelles can deliver multiple poorly water-soluble drugs at clinically
Zahra Daman et al.
Pharmaceutical research, 32(11), 3756-3767 (2015-08-01)
Resistance to gemcitabine in pancreatic cancer (PC) may account for the failure of conventional treatments. Recently, salinomycin (SAL) has been identified as selective inhibitor of cancer stem cells (CSCs). In our study, we aimed to deliver SAL to gemcitabine-resistant PC
Produkty
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.