Kluczowe dokumenty
900624
Di-t-butyl oxaziridine
≥95%
Synonim(y):
Kurti oxaziridine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
dostępność
available only in USA
współczynnik refrakcji
n/D 1.4453
gęstość
0.90 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1(NO1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO/c1-7(2,3)9(10-11-9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
Klucz InChI
BEGIYSAPGHHUSW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)