Merck
701742
Sigma-Aldrich
Copper(I) chloride - bis(lithium chloride) complex
1 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
CuCl · 2LiCl
Masa cząsteczkowa:
183.79
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
stężenie
1 M in THF
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[Cu]
InChI
1S/3ClH.Cu.2Li/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
Klucz InChI
QJRAZNXUNZEAQH-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Solution used in Cu(I) transmetallation for amination reaction
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kienle, M. et al.
Synthesis, 1272-1272 (2007)
General preparation of primary, secondary, and tertiary aryl amines by the oxidative coupling of polyfunctional aryl and heteroaryl amidocuprates.
Vicente Del Amo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(46), 7838-7842 (2006-11-01)