Merck
900575
Sigma-Aldrich
3-(1H-Imidazol-1-yl)propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonim(y):
3-Imidazol-1-yl propionate-1,2,3-13C3 sodium salt, Imidazole propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C3H7N2O2Na
Masa cząsteczkowa:
165.10
Kod UNSPSC:
12352005
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)