Merck
900568
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-13C5
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
2-Ketopentanedioic acid-13C5, 2-Oxoglutaric acid-13C5, 2-Oxopentanedioic acid-13C5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](=O)[13C](=O)O
Klucz InChI
KPGXRSRHYNQIFN-CVMUNTFWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)