900535
Doped graphene
boron/nitrogen-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Synonim(y):
B/N co-doped graphene, BNG
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Boron/Nitrogen co-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
opis
Oxygen: <7.5%
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
Właściwości
avg. no. of layers 1 ‑ 5
powierzchnia
>500 m2/g
ślady kationów
B: 2.0-4.0%
C: 85-95%
N: 2.0-4.0%
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Typical thickness: 1-5 layers.
- Typical size : 0.5-5 μm.
Zastosowanie
- Electro catalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials