900530
Doped graphene
nitrogen/sulfur co-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Synonim(y):
N/S co-doped graphene, NSG, S/N co-doped graphene, SNG
About This Item
Polecane produkty
product name
Nitrogen/Sulfur co-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Próba
≥95%
Poziom jakości
Postać
powder
Właściwości
avg. no. of layers 1 ‑ 5
skład
Carbon, 85-95%
Nitrogen, 2.0-4.0%
Oxygen, <7.5%
Sulfur, 2.0-4.0%
powierzchnia
>500 m2/g , BET
Opis ogólny
Typical size : 0.5-5 μm.
Zastosowanie
- Electrocatalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials