Kluczowe dokumenty
900452
Sigma-Aldrich
Graphene paper
size 11.5 in. × 23.5 in., thickness 240 μm
Synonim(y):
9799 B 240 μ, Folia grafenowa
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
Poziom jakości
rozmiar
11.5 in. × 23.5 in.
grubość
240 μm
gęstość
1.9 g/cm3
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
9799 jest bardziej efektywnym rozwiązaniem niż folie aluminiowe i miedziane dla szerokiej gamy zastosowań w celu optymalizacji przewodności cieplnej, rozprzestrzeniania ciepła, właściwości elektrycznych i odporności na korozję. 9799 to cienki, elastyczny i lekki arkusz zbudowany na bazie nanopłytek grafenowych XG Sciences, xGnP®. Poprzez precyzyjne dostosowanie składu, gęstości i naszego zastrzeżonego procesu produkcyjnego, tworzone są materiały o unikalnych właściwościach optymalizujących przewodność cieplną i elektryczną. Różne rodzaje papieru grafenowego 9799 oferują wyjątkowe właściwości termiczne i elektryczne.
  • Przewodność cieplna i rozprzestrzenianie się: przewodność w płaszczyźnie powyżej 550 W/mK.
  • Właściwości elektryczne: dostępne są formuły o rezystywności powierzchniowej wynoszącej zaledwie 0,04 Ω/m kw.
Potencjalne zastosowania obejmują:
  • Rozpraszanie ciepła.
  • Ogrzewanie rezystancyjne.
  • Ekranowanie EMI.
  • Elektrody (cienka bateria, superkondensator, Li-air itp.).
  • Bariera.
  • Warstwowanie w kompozytach.
  • Czujniki.
Właściwości fizyczne
  • Przewodność cieplna: 550 W/mK (w płaszczyźnie), 3 W/mK (przez płaszczyznę).
  • Przewodność elektryczna: 3700 S/cm (w płaszczyźnie).
  • Rezystywność elektryczna: powierzchnia 0,06 Ω/sq, arkusz 2,7 μΩ-m.
  • Ekranowanie EMI: 53 dB @ 30 MHz, 58 dB @ 1,5 GHz.
Informacje prawne
XG Leaf is a registered trademark of XG Sciences, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials