Merck
900300
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
greener alternative
lactide:caprolactone 60:40, viscosity 1.5 dL/g 
Synonim(y):
PLLA-PCL
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
chips or granules
Poziom jakości
proporcje
lactide:caprolactone 60:40
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lepkość
1.5 dL/g
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów Greener Alternative Products, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Jest to produkt należący do rodziny wysokowydajnych biopolimerów, które są niezbędne do opracowania wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A Poulos et al.
Advances in experimental medicine and biology, 318, 331-340 (1992-01-01)
Fatty acids with from 24 to 28 carbon atoms (very long-chain fatty acids, VLCFA) are present in small amounts in all mammalian tissues. Even longer chain fatty acids with from 30 to 38 carbon atoms (ultra-long-chain fatty acids, ULCFA) are
Produkty
Odkryj najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biopolimerów i ich zastosowań jako kompozytów w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i zwiększenia żywotności. Ten mini-przegląd zapewnia wgląd w ich właściwości i syntezę, a także przewodzące polimery pochodzenia biologicznego do zastosowań w bioelektronice, czujnikach i superkondensatorach.