Merck
900158
Sigma-Aldrich
2-Cyanobutan-2-yl 4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14ClN3S2
Masa cząsteczkowa:
287.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
warunki przechowywania
protect from light
mp
70-75 °C
ciąg SMILES
S=C(SC(CC)(C)C#N)N1N=C(C)C(Cl)=C1C
InChI
1S/C11H14ClN3S2/c1-5-11(4,6-13)17-10(16)15-8(3)9(12)7(2)14-15/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
ZQXRXQYJDCRRGA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Stabilny, ditiokarbaminianowy czynnik przenoszenia łańcucha (CTA), określany również jako czynnik RAFT, który może kontrolować wzrost łańcucha w polimeryzacji wolnorodnikowej, wytwarzając polimery o dobrze zdefiniowanej masie cząsteczkowej i niskiej polidyspersyjności.
4-chloro-3,5-dimetylo-1H-pirazolo-1-karboditioinian 2-cyjanobutan-2-ylu może być stosowany do kontrolowania homopolimeryzacji i kopolimeryzacji kwasu akrylowego, akrylanów, akryloamidów i styrenów (2o MAM) oraz LAM, takich jak octan winylu. Dodatkowo może być stosowany do polimeryzacji metakrylanów i metakryloamidów, z dobrą kontrolą MW i umiarkowaną polidyspersyjnością. Może być stosowany do wytwarzania kopolimerów blokowych MAM-LAM. Jest rozpuszczalny w mediach organicznych.
Informacje prawne
Sprzedawane wyłącznie do celów badawczych: Patrz sigma-aldrich.com/raftlicense Patenty: WO98/01478, WO99/311444.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The supply of low cost, high purity and effective Reversible addition−fragmentation chain-transfer (RAFT) Agents is the essential element in the industrial implementation of RAFT polymerization technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900158-1G4061826282236