Merck
900029
Sigma-Aldrich
Polyphthalaldehyde
Linear
Synonim(y):
PPA
About This Item
Wzór liniowy:
(C8H6O2)n
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 5000-8000
PDI
<2
Zastosowanie
PPA is a self-amplified depolymerization media for dry lithography.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wanji Seo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(27), 9234-9235 (2010-06-23)
This Communication describes a strategy for designing stimuli-responsive plastics that are capable of responding to chemical signals in the environment by changing shape. The plastics consist of patterned mixtures of poly(phthalaldehyde) polymers in which each polymer contains a different end-capping
Probe-based 3-D nanolithography using self-amplified depolymerization polymers.
Armin W Knoll et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(31), 3361-3365 (2010-04-27)