Kluczowe dokumenty
88012
Tetraoctylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
Formularz
crystals
mp
122-125 °C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
XLQKBXJFMKZSDF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?