Merck
87477
Sigma-Aldrich
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)ethanol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
2-(2-Hydroxyethoxy)tetrahydropyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Beilstein:
1280440
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457
tw
95 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
OCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H14O3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
XDBZJXRPEKFIFR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)