Merck
343455
Sigma-Aldrich
2-Methoxytetrahydropyran
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
COC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-7-6-4-2-3-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
XTDKZSUYCXHXJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-metoksytetrahydropiran jest metoksy-podstawionym tetrahydropiranem. α- i β-glikozydowe wiązania C1-O1 aksjalnych i równikowych form 2-metoksytetrahydropiranu zostały zbadane metodą konformacyjną ab initio. Stereochemiczne właściwości wiązania glikozydowego 2-metoksytetrahydropiranu zostały zbadane kwantowo-chemiczną metodą PCILO. Ulega on reakcji eliminacji w fazie gazowej, dając 3,4-dihydro-2H-piran i metanol. Przeanalizowano widmo rezonansu protonowego 2-metoksytetrahydropiranu.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rodrigo S Bitzer et al.
Carbohydrate research, 340(13), 2171-2184 (2005-08-02)
An ab initio conformational study of the alpha- and beta-glycosidic C1-O1 bonds has been carried out on the axial and equatorial forms of 2-methoxytetrahydropyran (2-MTHP) at the HF/6-31G(d,p) and GVB-PP/6-31G(d,p) levels of calculation. Six conformers of 2-MTHP were fully optimized
Proton chemical shifts in NMR. Part 12. 1 Steric, electric field and conformational effects in acyclic and cyclic ethers.
Abraham RJ and Warne MA.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 8, 1751-1758 (1998)
The conformational properties of the glycosidic linkage.
Tvaroska I and Kozar T.
Carbohydrate Research, 90(2), 173-185 (1981)
Combined experimental and theoretical studies of the elimination kinetic of 2-methoxytetrahydropyran in the gas phase.
Rosas F, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 23(12), 1127-1136 (2010)