Key Documents
861049
Azure A chloride
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 70 %
Synonim(y):
Methylene blue
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
Postać
powder
skład
Dye content, 70%
kolor
blue to very dark blue
very dark green
mp
290 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL
λmaks.
633 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥11000 at 242-246 nm in H2O at -1
≥26000 at 287-291 nm in H2O
≥34000 at 620-634 μm in H2O
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Klucz InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przydatność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?