Merck
860255
Sigma-Aldrich
6-Fluorotryptamine hydrochloride
99%
Synonim(y):
3-(2-Aminoethyl)-6-fluoroindole hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11FN2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
mp
233-235 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
Klucz InChI
ODVDIBHWTMTHOS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Indole alkaloid drug candidates
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Demosthenes Fokas et al.
Molecular diversity, 9(1-3), 81-89 (2005-03-26)
A series of diverse indole-based chemotypes were synthesized from beta-tetrahydrocarboline (beta-THC) scaffolds prepared from commercially and readily available tryptamines and alpha-ketoesters. Diversity can be generated within these chemotypes through the following strategies: (a) appendage of substituents to the beta-THC scaffold