Merck
854999
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine hydrate
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −30°, c = 0.2 in H2O
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
Klucz InChI
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Camila Donato Mahl et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 82(3), 203-208 (2015-05-04)
In this study, we assessed the generation of reactive oxygen species (ROS) induced by subinhibitory concentration of fluconazole in susceptible and resistant Candida glabrata strains at stationary growth phase and measured their oxidative responses parameters: glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase
Global Trade Item Number
SKUGTIN
854999-100MG4061833282151
854999-1G4061833024362