Kluczowe dokumenty
852597
5-Iodouridine
95%
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-5-iodo-1-β-D-ribofuranosylpyrimidine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
205-207 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
Klucz InChI
RKSLVDIXBGWPIS-UAKXSSHOSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?