Merck
84320
Sigma-Aldrich
Menthyl salicylate
mixture of isomers
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.37
Beilstein:
3097754
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52
tw
186-190 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C17H24O3/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16,18H,8-10H2,1-3H3
Klucz InChI
SJOXEWUZWQYCGL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
light stabilizer
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)