Kluczowe dokumenty
808490
N6-Propargyl-ATP sodium salt
Synonim(y):
(N6pATP) sodium salt, N6-Propargyl-adenosine-5’-triphosphate sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
rozpuszczalność
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@H]1O)[C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O[C@@H]1N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC#C
InChI
1S/C13H18N5O13P3/c1-2-3-14-11-8-12(16-5-15-11)18(6-17-8)13-10(20)9(19)7(29-13)4-28-33(24,25)31-34(26,27)30-32(21,22)23/h1,5-7,9-10,13,19-20H,3-4H2,(H,24,25)(H,26,27)(H,14,15,16)(H2,21,22,23)/t7-,9-,10-,13?/m1/s1
Klucz InChI
MUOIWXPACQCYQC-RJNFYWFKSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?