Merck
808423
Sigma-Aldrich
HandaPhos
toluene solution (14 mg HandaPhos per 1 mL of toluene)
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
temp. przejścia
flash point 42.0 °F
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(C=CC=C1OC)=[C@]1[C@@]2=C([P@](C(C)(C)C)[C@@H](CC3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)O4)C4=CC=C2
Zastosowanie
HandaPhos jest ligandem monofosfinowym. Jak donoszą Lipshutz i współpracownicy, HandaPhos, w połączeniu z projektowanym środkiem powierzchniowo czynnym TPGS-750-M, pozwala na katalizowane palladem sprzęganie krzyżowe w temperaturze pokojowej, wymagające poziomów palladu niższych niż 1000 ppm (mniej niż 0,1% mol%). HandaPhos może być stosowany w reakcjach sprzęgania krzyżowego, takich jak Suzuki-Miyaura, Sonogashira, Buchwald-Hartwig i kilku innych powszechnie stosowanych reakcjach sprzęgania krzyżowego.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Micellar catalysis-enabled sustainable ppm Au-catalyzed reactions in water at room temperature.
Klumphu P, et al.
Chemical Science, 8(9), 6354-6358 (2017)
Synthetic Chemistry in a Water World. New Rules Ripe for Discovery.
Lipshutz B H
Current opinion in green and sustainable chemistry., 11, 1-8 (2018)
Sustainable HandaPhos-ppm Palladium Technology for Copper-Free Sonogashira Couplings in Water under Mild Conditions.
Handa S, et al.
Organic Letters, 20 (3), 542?545-542?545 (2018)