Kluczowe dokumenty
808105
Graphite
flakes, ≥98% carbon basis, +200 mesh particle size (≥70%), natural
Synonim(y):
Grafit klasy 3610
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
klasa czystości
natural
Próba
≥98% carbon basis
Formularz
flakes
wielkość cząstki
+200 mesh (75μ, ≥70%)
mp
3652-3697 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Grafit płatkowy to naturalnie występująca forma grafitu, która zwykle występuje w postaci dyskretnych płatków o średnicy 50-800 μm i grubości 1-150 μm. Ta forma grafitu charakteryzuje się wysokim stopniem krystaliczności, co przekłada się na gęstość zbliżoną do teoretycznej, wysoką przewodność cieplną i elektryczną oraz niskie sprężynowanie (doskonałe właściwości formowania).
Zastosowanie
- Prekursor grafenu
- Nieorganiczne źródło węgla
- Wypełniacz
- Dodatek termiczny
- Nawęglacz
- Proszki odlewnicze
- Płyny wiertnicze
- Dodatek do tworzyw sztucznych
- Dodatek do gumy
- Barwnik/pigment
- Smar
- Dodatek odporny chemicznie
- Pochłaniacz pola elektromagnetycznego
- Frezowanie i przesiewanie
- Ogólny obojętny wypełniacz-dodatek
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Effects of different particles sizes of graphite on the engineering properties of graphites/polypropylene composites on injection molding aplication.
Iswandi, et al.
Key Engineering Materials, 109-114 (2011)
Energy efficient thermal storage montmorillonite with phase change material containing exfoliated graphite nanoplatelets.
Jeong, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 139, 65-70 (2015)
Reverse-Micelle-Induced Exfoliation of Graphite into Graphene Nanosheets with Assistance of Supercritical CO2.
Xu, et al.
Chemistry of Materials, 27(9), 3262-3272 (2015)
Ethan B Secor et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(4), 620-626 (2015-08-12)
Carbon and post-carbon nanomaterials present desirable electrical, optical, chemical, and mechanical attributes for printed electronics, offering low-cost, large-area functionality on flexible substrates. In this Perspective, recent developments in carbon nanomaterial inks are highlighted. Monodisperse semiconducting single-walled carbon nanotubes compatible with
Preparation and properties of polypropylene nanocomposites reinforced with exfoliated graphene.
An, et al.
Fibers and Polymers, 13(4), 507-514 (2012)