Merck
807885
Sigma-Aldrich
Ac-Tle-OH
Synonim(y):
N-acylo-tert-leucyna, N-α-acetylo-L-tert-leucyna, Kwas (2S)-2-acetamido-3,3-dimetylobutanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
230 °C
ciąg SMILES
O=C(O)[C@H](C(C)(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(10)9-6(7(11)12)8(2,3)4/h6H,1-4H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m1/s1
Klucz InChI
WPPXAQGLXQAVTE-ZCFIWIBFSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)