Key Documents
807664
CBTF
Synonim(y):
APN-TFS ester, Sodium 4-((4-(cyanoethynyl)benzoyl)oxy)-2,3,5,6-tetrafluorobenzenesulfonate
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1=C(F)C(F)=C(S(=O)(O[Na])=O)C(F)=C1F)C2=CC=C(C#CC#N)C=C2
InChI
1S/C16H5F4NO5S.Na/c17-10-12(19)15(27(23,24)25)13(20)11(18)14(10)26-16(22)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-21;/h3-6H,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Klucz InChI
YFJYSJRZDOWXDH-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
- Dissolve the protein in an appropriate buffer* with pH 7.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10mg/mL concentration.
- Apply the appropriate amount of the stock solution of the reagent (1-5 molar eq. per lysine residue).
- Incubate at room temperature for 2 hours.
- If necessary, purify the protein-APN conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
- The conjugate can be readily coupled with thiol-containing substrates by incubating the components in aqueous buffer (pH 6.5-9.0) at ambient temperature for 2 hours.
Standard protein labeling procedure (cysteine labeling):
Dissolve the protein in the appropriate buffer* with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10mg/mL concentration.
Apply the appropriate amount of the stock solution of the APN-labeled molecule (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
Incubate at room temperature for 2 hours.
If necessary, purify the protein conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
*Note: avoid amine- and thiol-containing buffers.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?